Learn More
Merck Leere Monitorkassette für 37 mm-Aerosol-Monitore
Für 37 mm-Monitore
Marke: Merck M000037A0
Beschreibung
- Leere Aerosolanalysemonitore
- Zur Verwendung mit Millipore Filtern des Typs MF (Zellulosemischester)
Millipore 37 mm-Aerosolanalysemonitore sind transparente Einweg-Filterhalter aus Kunststoff für die Verwendung mit Millipore Filtern vom Typ MF (Zellulosemischester). Eine dünne Zellulose stützt und dichtet den Filter zwischen den Monitorsektionen ab, um den Probenstrom gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen
Das dreiteilige Design hält den Filter in seiner Position, wenn der obere Teil für die offene Aerosolprobennahme entfernt wird. Der ABC-Wert (Average Background Count) wird auf jedem Monitorpaket markiert.
Anwendungen:
Aerosolanalysemonitore sind mit 0,45 µm- und 0,8 µm-Zelluloseestern erhältlich. Abgestimmte Gewichtsmonitore enthalten zwei Filter, deren Gewicht auf 0,1 mg abgestimmt ist. So entfällt das Vorwiegen von Testfiltern in der gravimetrischen Analyse.
Bestellinformation
Großpackung.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Gehäuse für Aerosolanalysemonitor | |
Luer-Slip (weiblich) | |
Nachfüllen der Kassette mit entsprechenden Filtern |
Polystyrol | |
EMD Millipore Aerosolanalyse-Monitor (37 mm) | |
Leere Monitorkassette mit Ringen und Stopfen |