Learn More
Ellaginsäurehydrat, 97 %, kann bis zu 12 % Wasser betragen, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ellagic acid used as selective, ATP-competitive inhibitor of casein kinase 2. Exhibits antitumor activity and inhibits glutathione S-transferase. It is also used as a Topo I and II, FGR, GSK, and PKA inhibitor.Commonly occurring plant polyphenol, inhibitor of glutathione S-transferase. Used for the assay of factor XIIa in plasma.Contact activation in blood coagulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Die als selektiver, ATP-wettbewerbsfähiger Inhibitor von Caseinkinase 2 verwendete ellagische Säure. Zeigt eine Antitumoraktivität und hemmt die Glutathion-S-Transferase. Es wird auch als Topo I und II, FGR, GSK, und PKA inhibitor. Häufig vorkommende Pflanze Polyphenol, Inhibitor von Glutathion S-Transferase verwendet. Wird für den Assay von Faktor XIIa im Plasma verwendet. Kontaktaktivierung bei der Blutgerinnung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in 1 M Natriumhydroxid (10 mg/ml), EtOH und Pyridin.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Im Dunkeln und fern von Luft lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ellagic acid hydrate |
Schmelzpunkt | 450°C (decomposition) |
Hinweise zum Prozentgehalt | Kann bis zu 12 % Wasser enthalten |
Menge | 100 g |
Beilstein | 47549 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Merck Index | 14,3547 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Soluble in 1M sodium hydroxide (10mg/ml),EtOH,and pyridine. |
Formelmasse | 302.20 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'type03FormHeader'