Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ellaginsäure, 97 %
Artikelnummer. 10695722
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 476-66-4
Summenformel C14H6O8
Molekulargewicht (g/mol) 302.19
MDL-Nummer MFCD00006914
InChI-Schlüssel AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
PubChem CID 5281855
ChEBI CHEBI:4775
IUPAC-Name 6,7,13,14-tetrahydroxy-2,9-dioxatetracyclo[6.6.2.0⁴,¹⁶.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaene-3,10-dione
SMILES OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ellagic acid
Schmelzpunkt >360°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 19, 261
Merck Index 15, 3602
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkalies and pyridine,practically insoluble in ether
Formelmasse 302.19
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ellagic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.