Learn More
Thermo Scientific™ Elite pH-Taschenprüfgerät und Ersatzsensoren
Flexible pH- und Temperaturtests für unterwegs mit strapazierfähigen Elite Taschenprüfgeräten mit austauschbaren Sensoren für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Umweltüberwachung, Schwimmbecken, Spas und mehr!
Marke: Thermo Scientific™ ELITEPHKIT
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Elite Prüfgeräte sind Taschenprüfgeräte für Messungen unterwegs für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich selbst gebrautem Bier und Wein, Lebensmitteln und Getränken, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Landwirtschaft, Schwimmbecken und Spas, Umweltüberwachung, Bildung und mehr. Die Elite pH-Taschenprüfgeräte sind ideal für flexible pH- und Temperaturtests für unterwegs in einem kompakten, reisefertigen Design.
Elite Pocket Prüfgeräte bieten flexible elektrochemische Tests für unterwegs. Wählen Sie das Elite pH Modell, um den pH-Wert mit der Temperatur zu messen, und verwenden Sie dabei ein direktes Messsensordesign für Ihre Anwendung. Die Elite Taschenprüfgeräte sind langlebig und verfügen über einen großen Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, eine One-Touch-Kalibrierungsfunktion und austauschbare Sensorköpfe. Sie eignen sich ideal zum Testen von Getränken, wie z. B. selbst gebrautem Bier und Wein, für Lebensmittel, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Umweltüberwachung und vieles mehr.
- Flexible Testoption
- Messung von pH-Wert und Temperatur
- Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 4 Alkalibatterien Typ AAA
- Durchschnittlich 250 Stunden Akkulaufzeit
- Die breite, auslaufsichere Kappe dient als stabile Basis
- Austauschbare Sensoren
- 1 Jahr Garantie für das Prüfgerät
- 6 Monate Garantie für Austauschsensoren
Spezifikation
Elite pH-Taschenprüfgerät zur Messung des pH-Werts mit Temperatur | |
±0,6 °C/ ± 1,0 °F für 0,0 deg;C bis 50,0 °C | |
pH, Temperatur, Temperature | |
-1 bis 15 | |
1 bis 3 | |
32,0 bis 140,0 °F | |
1 Punkt | |
Ja | |
IP-67 | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
Ja | |
4 x AAA-Alkaline |
Elite pH-Prüfgerät mit Batterien, Trageschlaufe, weichem Tragekoffer und pH-Puffern | |
±0,02 | |
pH, Temperatur | |
pH 0.01 | |
0 bis 60 °C | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
Grafische Punktmatrix | |
CE, FCC | |
1 Jahr für Prüfgerät | |
Stabilitätssymbol auf dem Display | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
250 Stunden (Durchschnitt) |