Learn More
Thermo Scientific™ Elite CTS Pin-Sensor-Taschenprüfgeräte für Leitfähigkeit/TDS/Salinität und Ersatzsensoren
Flexible Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts- und Temperaturtests für unterwegs mit strapazierfähigen Elite CTS Pin-Sensor-Taschenprüfgeräten für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Hydrokulturen, Schwimmbecken, Spas und mehr!
Marke:  Thermo Scientific™ ELITECTSPIN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15954012
  • 201.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Elite Prüfgeräte sind Taschenprüfgeräte für Messungen unterwegs für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich selbst gebrautem Bier und Wein, Lebensmitteln und Getränken, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Landwirtschaft, Schwimmbecken und Spas, Umweltüberwachung, Bildung und mehr. Die Elite CTS Pin-Sensor Taschenprüfgeräte sind ideal für flexible Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts- und Temperaturtests für unterwegs in einem kompakten, reisefertigen Design.
Elite Pocket Prüfgeräte bieten flexible elektrochemische Tests für unterwegs. Wählen Sie das Elite CTS Pin-Sensor-Modell zur Messung der Leitfähigkeit, der Gesamtlösung gelöster Feststoffe (TDS) oder der Salinität mit Temperatur mithilfe eines stiftartigen, direkt messenden Sensordesigns für Ihre Anwendung. Die Elite Taschenprüfgeräte sind langlebig und verfügen über einen großen Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, eine One-Touch-Kalibrierungsfunktion und austauschbare Sensorköpfe. Sie eignen sich ideal zum Testen von Getränken, wie z. B. selbst gebrautem Bier und Wein, für Lebensmittel, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Umweltüberwachung und vieles mehr.
  • Flexible Testoption
  • Messen Leitfähigkeit, TDS oder Salinität mit Temperatur
  • Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • 4 Alkalibatterien Typ AAA
  • Durchschnittlich 150 Stunden Akkulaufzeit
  • Die breite, auslaufsichere Kappe dient als stabile Basis
  • Austauschbare Sensoren
  • 1 Jahr Garantie für das Prüfgerät
  • 6 Monate Garantie für Austauschsensoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±1 % des Endwertes
±1 % des Endwertes
150 Stunden (Durchschnitt)
Punkt-zu-Punkt
1 bis 3
CE, FCC
Grafische Punktmatrix
Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur, TDS, Salinity, Temperature
0,00 bis 10,00 ppt
0 °C bis 60,0 °C
Elite CTS Stiftsensor-Prüfgerät mit Batterien, Trageschlaufe und weichem Tragekoffer
5 bis 85 %, nicht kondensierend
0.10 ppt
Pro praktische Salinitätskurve
0.40 bis 1.00 (auswählbar)
Ja
1 Punkt
0,1 °C, 0,1 °F
Thermistor
202 x 45 x 36 mm
160 g (einschließlich Akku)
±1 % des Endwertes
Ja
4 x AAA-Alkaline
Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur
1 bis 3
Elite CTS Stiftsensor-Taschenmessgerät zur Messung von Leitfähigkeit, TDS oder Salinität mit Temperatur
IP 67
0.00 bis 20.00 mS/cm
0,00 bis 10,00 ppt
Trinkwasser, Umwelt, Lebensmittel & Getränke
4 Schlüssel
0.1 μs/cm für 0.0 bis 200.0 μs/cm; 1 μs/cm für200 bis 2000 μs/cm; 0.01 ms/cm für 2.00 bis 20.00 ms/cm
0.1 ppm für 0.0 bis 100.0 ppm; 1 ppm für 100 bis 1000 ppm; 0.01 ppt für 0.10 bis 10.00 ppt
Ja mit Anzeige
±0.6 °C, ±1.0 °F für 0.0 bis 50.0 °C; ±1.1 °C, ±1.9 °F für 50.1 bis 60.0 °C
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
32,0 bis 140,0 °F
ATC
1 Jahr für Prüfgerät
170 g