Learn More
Cole-Parmer™ Elements™ Ultra-dünner Magnetrührer mit Timer
Der ultra-schlanke Rührer spart wertvollen Platz.
Marke: Cole-Parmer™ 84003-71
180.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
20 bis 1.500 U/min | |
Polyester | |
3 W | |
10 cm | |
50/60 Hz | |
Digital | |
Digitaler Magnetrührer | |
0,37 kg |
1 | |
100/240 V | |
4 in. | |
18 x 11 x 1,2 cm | |
Netzkabel, Timer und AC-Adapter | |
Bis zu 9 h | |
0,82 lb. |