Learn More
Cole-Parmer™ Elements™ Modulare Rührersteuerung
Vollständig anpassbarer Rührer für optimale Rührergebnisse und Platzausnutzung
Marke:  Cole-Parmer™ 84003-81
Artikelnummer. 16416629
  • 220.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Anschluss von bis zu 10 Rührplatten, je nach Bedarf
  • Einfache Bedienung per Touchscreen und Objektträger
  • LCD-Anzeige mit Echtzeitparametern
  • Korrosionsbeständige Rührerabdeckung aus Glas
  • Wasserdichte USB-Anschlüsse
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Bis zu 10 l
    Modulare Rührplatten
    50/60 Hz
    100 bis 1500 U/min
    Steuereinheit
    Steuert bis zu 10 modulare Geräte
    Mehrpositionen-Rührer
    Steuermodul, Netzkabel und Wechselstromadapter
    5 bis 40 °C
    Digital-LCD