Learn More
BTX™ PETRI PULSER ELECTRODE, for 6 well plates/35 mm we
Eintauchelektrode für adhärente Zellen in situ
Marke:  BTX™ 450130
Artikelnummer. 15467270
  • 1115.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eintauchelektrode für adhärente Zellen in situ
  • Für 35 mm große Petrischalen geeignet
  • Passt auf eine Mikrotiterplatte mit 6 Wells
Spezifikation
Spezifikation
Wiederverwendbarer Elektroporationsapplikator für 6-Well-Platten oder 35 mm-Petrischalen
Gemini X2, ECM 830, ECM 630, ECM 399, ECM 2001+ Generatoren
BTX-Elektroporation
0/300V
Homogen
0,5 mm
Je 1
2 mm
0,5 bis 3 ml
0,17 kg
Bananenkabel
Säugetierzelltransfektion, Gentherapie, Protein- oder Arzneimittelverabreichung, Pflanzen-/Hefebehandlung
Vergoldet
Elektroporationszubehör
Petri Pulser
0,019 in.
1 μs bis 35 ms.
0.078 Zoll
0.5 mm
0,37 lb.
Unsteril
Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle