Learn More
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie NVT
Tragbare Mehrzweckwaagen für das tägliche Wiegen
Marke: OHAUS™ 30456394
289.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
- Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
- Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
Spezifikation
RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
12.000,00 g | |
1,0000 g | |
2,0000 g | |
1,0000 g | |
Karat, Grain, Gramm, Kilogramm, Newton, Unze, Feinunze, Pennyweight, Pound, & Pound:Unze | |
9,80 in. | |
9,50 in. | |
240,00 mm | |
2,90 in. | |
9,80 in. | |
250,00 mm | |
3.300 lb. | |
Netzadapter (mitgeliefert) oder 4 C-Batterien (nicht mitgeliefert) |
Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen | |
NVT12000 | |
1.000 s | |
39,000 x 32,500 x 17,000 cm | |
250,00 mm | |
9.100 in. | |
230,000 mm | |
74,000 mm | |
6,900 in. | |
174,000 mm | |
1.500 kg |