Learn More
WTW™ Elektrolytlösung ELY/ORP/Ag .
Marke: WTW™ 109735
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
118 °C | |
Klar | |
SenTix™ ORP Kombinationselektrode mit Ag-Elektrode | |
Elektrolyt | |
-14 °C | |
7 (bei 25 °C) |
250 mL | |
2 mol/l KNO3, 0,001 mol/l KCl | |
Elektrolyt | |
2 mol/l KNO3 0,001 mol/l KCl, Flasche mit 250 ml | |
Flasche | |
Ja |