Learn More
WTW™ Elektrolyt für WTW™ galvanischen Sauerstoffsensor
Der StirrOx™ G Elektrolyt für den selbstrührenden Sensor für gelösten Sauerstoff gewährleistet gute Messergebnisse bei der Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) nach dem Verdünnungsverfahren.
Marke:  WTW™ 205217
Artikelnummer. 11741263
  • 86.35 CHF / 50 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Elektrolyt für galvanische Sauerstoffsensoren
  • Für den Gebrauch mit den galvanischen Sauerstoffsensoren StirrOx™ G, CellOx™ 325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi ConOx™ und MPP-350 D.O.-Modul
  • Einschließlich 1 Flasche mit 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 °C
Klar
Galvanische Sauerstoffsensoren Stirrox™ G, CellOx™ 325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi ConOx™ und MPP-350 D.O. 26 Pfund
Elektrolyt
Flasche
Ja
50 ml
3 mol/l
Elektrolyt
1 Flasche mit 50 ml
12,4 bei 20 °C