Learn More
SI Analytics™ Elektrolytlösung für Ammoniakelektroden
Zur Verwendung mit Ammoniak-Kombinationselektroden
Marke:  SI Analytics™ 285137344
Artikelnummer. 10243361
  • 24.65 CHF / 50 Milliliter
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kunststoffflasche
  • Typ L 6408
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für Kombinations-Ammoniakelektroden
Elektrolytlösung
50 ml
L 6408