Learn More
Mettler Toledo™ Elektrolyt für Lithium ISE
Marke:  Mettler Toledo™ 51107881
Artikelnummer. 11927721
  • 62.55 CHF / 20 Milliliter
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Elektrolyt für Lithium-ISE, 20 ml
Elektrolyt
20 mL
20 mL