Learn More
Cole-Parmer™ Elektroden-Aufbewahrungsflasche
Mit diesen Aufbewahrungsflaschen für Elektroden halten Sie die Elektroden in gebrauchsfähigem Zustand. Cole Parmer™ Aufbewahrungsflaschen für Elektroden schützen Elektroden gegen Stöße, verschüttete Flüssigkeiten und Austrocknung. In diesen Flaschen können Elektroden mit einem Durchmesser von bis zu 13 mm aufbewahrt werden.
Marke: Cole-Parmer™ 35805-50
Beschreibung
Mit diesen Aufbewahrungsflaschen für Elektroden halten Sie die Elektroden in gebrauchsfähigem Zustand.Cole ParmerTM Aufbewahrungsflaschen für Elektroden schützen Elektroden vor Stößen, Spritzern und Austrocknen.Für Elektroden mit einem Durchmesser von bis zu 13 mm.
- Große Flasche mit einem festen Deckel zum Verhindern der Verdunstung von Aufbewahrungslösung und einem O-Ring-Deckel für die Verwendung mit Elektroden
- Kleine Flasche mit einem O-Ring-Deckel als preisgünstige Alternative, wenn die Aufbewahrungslösung normalerweise entsorgt und nicht wiederverwendet wird
Spezifikation
5 ml | |
Aufbewahrungsflasche für Elektroden | |
Eine Kappe mit O-Ring | |
25.4 mm |
Elektroden | |
Schützt Elektroden vor Stößen, Spritzern und Austrocknen | |
4.4 cm |