Learn More
Cytiva ELECTRODE HOLDER protein electrophoresis, isoelectric fo
Für Multiphor 2 Gel-Elektrophoresesysteme zur Aufnahme beweglicher EPH/IEF-Elektroden während der Ausrichtung der Gele
Marke: Cytiva 80110655
Includes: Füße
Beschreibung
- Sorgt während der Trennung für gleichmäßigen Druck über Puffer- oder Elektrodenstreifen
Spezifikation
GenePhor™ Elektrophoresesystem | |
Magnet |