Beschreibung
- Kombinierte ionenselektive Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit massiver Membran
- Das zu detektierende Ion durchläuft die Membran und erzeugt eine Potentialdifferenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
- Analysezeit in der Regel weniger als eine Minute
- Probenvorbereitungsschritte wie Filtern oder Destillation sind selten erforderlich
- Die Kalibrierung sollte so oft wie möglich (weniger als einmal täglich) bei der gleichen Temperatur wie die Probe durchgeführt werden
- Messtemperatur 0 bis 50 °C
Spezifikation
Kombinierte ionenselektive Elektrode mit massiver Membran | |
Membran, elektrolytische Lösung und Dichtung. |