Learn More
BICASA Elektroverteilerkasten mit 4 Mehrfachsteckdosen für die Kompatto Arbeitsstation
Elektroverteilerkasten KVK mit Halter, Kabel und Netzstecker – 4 Mehrfachsteckdosen (IP65) 250 V/16 A/2P+E.
Marke:  BICASA KEE-ITA
Artikelnummer. 17467363
  • 764.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Arbeitsstation der Kompatto Serie
  • Unter der Arbeitsfläche installiert
  • Rahmenhalterung aus Metall - Polyurethanpulverbeschichtung in mattem Hellgrau
  • Kasten aus Polypropylen-PP-Harz, V0, schwer entflammbar (UL 94), anthrazitfarben – versiegelter hinterer ABS-Schrank
  • Anschluss-Versorgungskabel FFC/2 (feuerhemmend und mit geringer Halogen-Emission) mit Stecker
  • 4 Mehrfachsteckdosen (IP65) 250 V/16 A/2P+E
Spezifikation
Spezifikation
4
230 V
Grau
Kabel, Netzstecker
Arbeitsstation der Kompatto Serie
16 A
50 Hz
Mehrfachsteckdosen (IP65)