Learn More
BICASA Elektroverteilerkasten mit 3 T23 Schweizer Steckdosen für die Kompatto Arbeitsstation
Elektroverteilerkasten KVK mit Halter, Kabel und Netzstecker – 3 x T23-Steckdosen (Feller) IP55/IP21 250 V/16 A/L+N+PE.
Marke: BICASA KEE-SWI
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Arbeitsstation der Kompatto Serie
- Unter der Arbeitsfläche installiert
- Rahmenhalterung aus Metall - Polyurethanpulverbeschichtung in mattem Hellgrau
- Kasten aus Polypropylen-PP-Harz, V0, schwer entflammbar (UL 94), anthrazitfarben – versiegelter hinterer ABS-Schrank
- Anschluss-Versorgungskabel FFC/2 (feuerhemmend und mit geringer Halogen-Emission) mit Stecker
- 3 x T23-Steckdosen (Feller) IP55/IP21 – 250 V/16 A/L+N+PE
Spezifikation
3 | |
230 V | |
Weiß | |
Kabel, Netzstecker |
Arbeitsstation der Kompatto Serie | |
16 A | |
50 Hz | |
T23-1-Steckdosen (IP55/IP21) |