Learn More
Bochem™ Elektrische Hebevorrichtung 240
Der Bochem™ Electrical Lift 240 wird mit Motor und Steuerung geliefert, die in den Laborheber integriert sind.
Marke:  Bochem™ 11220
Artikelnummer. 14853742
  • 2680.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Abmessungen, eingefahren (LxBxH): 240 x 240 x 120 mm
  • Max. Höhe: 300 mm
  • Arbeitsbereich (LxB): 240 x 240 mm
  • Gewicht: 6 kg
  • Anhebegeschwindigkeit: 180 mm/min
  • Max. Scherenhub: 180 mm
  • Max. Tragfähigkeit (dynamisch): 25 kg
  • Nenn-Drehmoment 8 Nm
  • Schutzgrad IP30
  • Spannungsversorgung (Transformator): 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
  • Ausgänge: 24 V
  • Batterie-Fernsteuerung: 3 V, Lithiumzelle CR2430
  • Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C bis 45 °C
  • Geräuschemission: unter 40 dB (A)
  • Sorgt für absolut stabilen Stand und wackelfreies Heben und Senken für perfekte Sicherheit
  • Die extrem robuste, hochpräzise Scherentechnologie aus 18 /10-Stahl und die Elektronikkomponenten sind mit einem Faltenbalg aus chemisch beständigem PTFE dauerhaft geschützt
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (18/10)
300 mm
240 mm
240 mm