Learn More
WLD Tec™ Elektrischer Sterilisator Sterimax
Schneller, effizienter und flammenloser Infrarot-Ösensterilisator. Der WLD Tec™ Sterimax Infrarot-Sterilisator ist ideal für den Einsatz in allen Arten von Labors geeignet.
803.00 CHF - 898.00 CHF
Spezifikation
Außenhöhe (metrisch) | 129 mm |
---|---|
Produkttyp | Infrarotsterilisator |
Temperatur (metrisch) | 900°bis 950 °C |
Eigenschaften | 7 Winkeleinstellungen |
Enthält | Impföse und Halterung, Tablett für 3 Instrumente, Schraubendreher, Bedienungsanleitung, 2 Jahr Garantie (außer Verschleißteile) |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11724169
|
WLD Tec™
5.101.000 |
169 x 175 x 129 mm |
898.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11794159
|
WLD Tec™
5.001.000 |
139 x 175 x 129 mm |
803.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
7 WinkeleinstellungenSpezifikation
129 mm | |
900°bis 950 °C | |
Impföse und Halterung, Tablett für 3 Instrumente, Schraubendreher, Bedienungsanleitung, 2 Jahr Garantie (außer Verschleißteile) | |
230 V |
Infrarotsterilisator | |
7 Winkeleinstellungen | |
Je 1 | |
175 mm |