Learn More
BICASA Elektrischer MECC-Verteilerkasten mit 4 Mehrfachsteckdosen, automatischer Trennschalter
Elektrischer MECC-Verteilerkasten mit 4 Mehrfachsteckdosen (IP65), 250 V/16 A/2P+E und 1 automatischen Trennschalter, 2 P/16 A.
Marke: BICASA MB-EE-ITA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wird direkt auf der MECC-Medienzelle installiert
- Frontplatte aus PP-Harz geformt – flammhemmend, V0 (UL 94)
- Elektroverteilerkasten MIT STECKDOSEN
- Abgedichtete, flammhemmende ABS-Box mit Kabelverschraubung
- Ausgestattet mit Verkabelung und flexiblem Stromversorgungskabel
- FG7 (O) M1 selbstverlöschend und halogenfrei
- 4 Mehrfachsteckdosen (IP65) 250 V/16 A/2P+E
- 1 automatischer Trennschalter 2 P/16 A
Spezifikation
4 | |
230 V | |
Grau | |
1 automatischer Trennschalter (2 P/16 A) |
Medienzelle der Serie MECC | |
16 A | |
50 | |
Mehrfachsteckdosen (IP65) |