Learn More
BICASA Elektrischer MECC-Verteilerkasten mit 4 BS-Steckdosen
Elektrischer MECC-Verteilerkasten mit 2 x K2647WHI Logic Plus weißer geformter 2-poliger Mehrfachschaltersteckdose 250 V/13 A/L+N+E – Normalleistung. Entspricht BS 1363 – Teil 2: 1995.
Marke: BICASA MB-EE-BRI
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wird direkt auf der MECC-Medienzelle installiert
- Frontplatte aus PP-Harz geformt – flammhemmend, V0 (UL 94)
- Elektroverteilerkasten MIT STECKDOSEN
- Abgedichtete, flammhemmende ABS-Box mit Kabelverschraubung
- Ausgestattet mit Verkabelung und flexiblem Stromversorgungskabel
- FG7 (O) M1 selbstverlöschend und halogenfrei
- 2xK2647WHI Logic Plus weiße geformte 2-polige Mehrfachschaltersteckdose 250 V/13 A/L+N+E – Normalleistung
Spezifikation
2 | |
3,4 in. | |
230 V | |
Weiß | |
Zweipolige Mehrfachschaltersteckdosen | |
14,6 cm |
Medienzelle der Serie MECC | |
8,6 cm | |
13 A | |
50 | |
5,7 in. |