Learn More
A&D Weighing EK-AEP Eigensichere tragbare Waagen ATEX
A&D Weighing EK-AEP Eigensichere tragbare Waagen ATEX mit vielseitige Wägebereiche und robuste Konstruktion.
1667.59 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | GMP/GLP/ISO/IECEx/ATEX/NEC505: Klasse I, Zone 0, AEx/Ex ia op is IIB T3, NEC500: IS/I/1/C,D/T3C |
---|---|
Anschlusstyp | Glasfaserschnittstelle (erfordert AD-1611 und Glasfaserkabel) |
Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
Material | ABS, Edelstahl |
Elektrische Anforderungen | Nur zu verwenden mit vier DURACELL AA Alkaline MN1500 LR6, ENERGIZER AA E91 Alkaline LR6 AM3 oder Panasonic AA Alkaline LR6 (XJ) 1,5 V Batterien |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894591
|
A&D Weighing
EK-300AEP |
300 g |
1667.59 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16884591
|
A&D Weighing
EK-3000AEP |
3000 g |
1667.59 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16874591
|
A&D Weighing
EK-12KAEP |
12 kg |
1667.59 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kompakt, leicht und extrem erschwinglich bei ausgezeichnetem Explosionsschutz
- Ausgestattet mit einem optischen Steckverbinder für die Datenausgabe über Glasfaserkabel und einem optischen Kommunikationsadapter AD-1611.*1
- Batteriebetrieb*2 (ca. 250 Stunden) für optimale Tragbarkeit ohne komplizierte Verkabelung über eine Sicherheitsbarriere
- GMP/GLP-konforme Ausführung zur Erfüllung der Dokumentationsanforderungen
- Leicht lesbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung (16 mm Zeichenhöhe)
- Automatische Abschaltfunktion zur Einsparung von Batteriestrom
- Wägeschale aus hygienischem und chemikalienechten Edelstahl (SUS304)
- Mehrere Wägeeinheiten: g, oz, lb, ozt, ct, mom, dwt, gr, N, zusätzlich zu SG (spezifisches Gewicht)*3
- Zählmodus mit der Funktion zur Verbesserung der automatischen Zählgenauigkeit (Automatic Counting Accuracy Improvement, ACAI)
- Funktion des Prozentmodus für Zielwiegung, Überprüfung der Probenvariation usw.
- Komparatorfunktion für schnelleres und genaueres Füllen, Verpacken, Sortieren usw.
- Ansprechcharakteristik einstellbar in Abhängigkeit vom Grad der Zugluft und Vibrationen am Standort
- Sicherheitsring zur Drahtverriegelung der Waage zum Schutz vor Diebstahl
- *1 Beide separat erhältlich
- *2 Zur ausschließlichen Verwendung mit vier DURACELL AA-Alkalibatterien MN1500 LR6, ENERGIZER AA-Alkalibatterien E91 LR6 AM3 oder Panasonic AA-Alkalibatterien LR6 (XJ) 1,5V.
- *3 Entweder tl (tael) oder tol (tola) kann auf Anfrage hinzugefügt werden.
Spezifikation
GMP/GLP/ISO/IECEx/ATEX/NEC505: Klasse I, Zone 0, AEx/Ex ia op is IIB T3, NEC500: IS/I/1/C,D/T3C | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Nur zu verwenden mit vier DURACELL AA Alkaline MN1500 LR6, ENERGIZER AA E91 Alkaline LR6 AM3 oder Panasonic AA Alkaline LR6 (XJ) 1,5 V Batterien |
Glasfaserschnittstelle (erfordert AD-1611 und Glasfaserkabel) | |
ABS, Edelstahl |