Learn More
Sonic Materials FUEHLER 8 ELEMENTE
Leistungsstarke, robuste Sonden mit hohem Durchsatz und mehreren Elementen erhöhen die Produktivität und minimieren repetitive Aufgaben durch die gleichzeitige Verarbeitung zahlreicher identischer Proben
Marke:  Sonic Materials 630-0586
Artikelnummer. 11763599
  • 2335.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leistungsstarke Sonden mit hohem Durchsatz und mehreren Elementen erhöhen die Produktivität und minimieren sich wiederholende Aufgaben durch die gleichzeitige Verarbeitung zahlreicher identischer Proben
  • Diese Sonden anstelle der herkömmlichen 1 ⁄2 in. (13 mm)-Sonden in den Konverter eingeschraubt und können entweder manuell oder in automatisierten Systemen verwendet werden.
  • Die einzelnen Spitzen geben dieselbe Energie im Schwankungsbereich von 2 % ab
  • Bei den Sonden mit vier, acht oder zwanzig Elementen beträgt der Abstand zwischen den Spitzen (Mitte zu Mitte) 22⁄32 in. (18 mm); die Länge der speziellen Mikrospitzen beträgt 57⁄16 in. (139 mm)
Spezifikation
Spezifikation
Sonde mit 8 Elementen
Aluminium
Aluminiumkupplung und spezielle Mikrotiterspitzen, 8 x 3 mm