Learn More
Lonza™ EGM-MV Endothel-Medium SingleQuot Kit
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Wachstumsmedien für endotheliale Zellen für eine einfache Kultivierung primärer endothelialer Zellen. EGM-MV Endothel-Medium SingleQuot Kit ist Teil einer Sammlung von Hilfsmitteln, die für das Wachstum bestimmter Zelltypen optimiert sind.
Marke:  Lonza™
Artikelnummer. 11625500
  • 375.42 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Medienprodukte werden in mehreren Formaten geliefert:
  • Basalmedium – enthält keine Wachstumsfaktoren, Zytokine oder Supplemente
  • SingleQuots™ Kit – Wachstumsfaktoren, Zytokine und Supplemente
  • BulletKit™– Basalmedium und SingleQuots™ Kit in einer Packung
Die folgenden Endothelzellen-Wachstumsmedium BulletKits™ sind erhältlich:
  • EGM™-2 BulletKit™ – optimiert für bestimmte HUVECs sowie endotheliale Zellen der Aorta und der Pulmonalarterien.Enthält 2 % FKS und VEGF zur schnellen Proliferation.Enthält kein BBE.
  • EGM™ BulletKit™ – optimiert für HUVECs Kat.-Nr. CC-2517 und CC-2519, enthält 2 % FKS und BBE.Enthält keinen exogenen VEGF.
  • Neu!EGM™-Plus BulletKit™– Weiterentwickelte Version des EGM™ Mediums.Optimiert für HUVECs Kat.-Nr. CC-2935.Enthält 2 % FKS und BBE.Enthält keinen exogenen VEGF.Schnellere Proliferation als HUVECs, die in EGM™ Medium isoliert wurden.
  • EGM™-2MV-BulletKit™ – Koronar- und Beckenarterien, humane mikrovaskuläre endotheliale Zellen, enthält 5 % FKS und VEGF zur schnellen Proliferation.Enthält kein BBE.
  • EGM™-MV BulletKit™ – Microvaskuläre Zellen aus Rindern, enthält 5 % FKS und BBE.Enthält keinen exogenen VEGF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Kit