Learn More
Abnova™ EGFR/MET/CEN7q-FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FG0205.200uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor (erythroblastische Leukämie virales (v-erb-b) Onkogen-Homolog, Vogel) | |
EGFR | |
DNA/RNA |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
ERBB, ERBB1, HER1, PIG61, mENA | |
1956;4233 | |
200 μl |