Learn More
EDTA Dinatriumzinksalz-Tetrahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16643954
Click to view available options
25 kg
Specifications
Chemischer Name oder Material EDTA disodium zinc salt tetrahydrate
CAS 176736-49-5
CAS Max. % 1
Summenformel C10H20N2Na2O12Zn
Strukturformel C10H12N2Na2O8Zn · 4H2O
Menge 25 kg
Synonym Disodium zinc ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate; EDTA-Na2Zn
InChI-Schlüssel ZEVLVCFKKCNROJ-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Zn++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-Name zinc(2+) disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxylatomethyl)amino)acetate tetrahydrate
Molekulargewicht (g/mol) 471.63
Güte Salze in Reagenzgütegrad