Learn More
EDTA-Dinatriumsalsalz-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie
Marke: Honeywell-Fluka 34550-1L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Ethylendiamin-Tetraessigsäure- Dinatriumsalzlösung | |
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 | |
NONH für alle Transportarten | |
Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Trinatriumsalz, Dinatrium2-2-bis-carboxymethyl-aminoethyl-carboxymethyl-Aminoessigsäure, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid | |
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
336.21 | |
CHEBI:64734 | |
1 l |
C10H14N2Na2O8 | |
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 | |
3822669 | |
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat | |
57339238 | |
336.21 mol |