Learn More
EDTA-Dinatriumsalsalz-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie
Marke: Honeywell-Fluka 34550-6X500ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution | |
C10H14N2Na2O8 | |
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 | |
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid | |
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
336.21 | |
CHEBI:64734 | |
Reagenz Ph. Eur. |
139-33-3 | |
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 | |
NONH for all modes of transport | |
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat | |
57339238 | |
336.21 | |
6 x 500 mL |