Learn More
EDTA-Dinatriumsalsalz-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie
Marke:  Honeywell-Fluka 34550-10L-VP
475.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24376" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15625735
  • 501.01 CHF / 10 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ethylendiamin-Tetraessigsäure- Dinatriumsalzlösung
C10H14N2Na2O8
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
3822669
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat
57339238
336.21 mol
139-33-3
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
NONH für alle Transportarten
Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Trinatriumsalz, Dinatrium2-2-bis-carboxymethyl-aminoethyl-carboxymethyl-Aminoessigsäure, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
336.21
CHEBI:64734
10 l