Learn More
EDTA-Dinatriumsalsalz-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie
Marke:  Honeywell-Fluka 34550-5L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15624280
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
C10H14N2Na2O8
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
336.21
CHEBI:64734
Reagenz Ph. Eur.
139-33-3
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
NONH for all modes of transport
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat
57339238
336.21
5 L