Learn More
EDTA disodium salt dihydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 255°C |
pH | 4.0 - 6.0 (5% Solution at 25°C) |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 101.0% |
Verpackung | Kunststoffflasche für Feststoffe |
Menge | 250 g |
Unlösliche Stoffe | max. 0.005% |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Produktidentifikator
- EDTA disodium salt dihydrate BAKER ANALYZED Reagent
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: EDTA disodium salt dihydrate