Learn More
EDTA Dinatriumsalzlösung, 0.01 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11993143
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Zur Verwendung in Elektrophorese- und Molekularbiologie-Anwendungen EDTA-Dinatriumsalzlösung, 0.01 M, Chem-Lab ist ein Chelator divalenter Kationen für die Verwendung in TH-Titrationen. Die Lösung enthält 3.723 g EDTA diNa · 2 H2O pro Liter Wasser (0.01 M).
EDTA-Dinatriumsalz-Dihydrat ist ein Chelator divalenter Kationen. Es hemmt Enzyme wie zum Beispiel Metalloproteasen, die für die Aktivität divalente Kationen erfordern. Es wird auch in vielen Enzympuffern und als Enzym-Inaktivator in hohen Konzentrationen verwendet.
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
MDL-Nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym EDTA Dikaliumsalz, cal-ex Entkalker, Pufferlösung, pH10.00, sodium di ethylenediamine Tetraacetatdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalzdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalz, Standardlösung, Natrium di Ethylendiamin Tetraacetat-Standardlösung, Ethylenedinitrilo-Tetraessigsäure-Dinatrium, Dihydrat, Reagenz, ACS
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Farbe Farblos
Dichte 1 g/cm3
pH 4 bis 5
Siedepunkt 100 °C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 l
Löslichkeitsinformationen Löslich
IUPAC-Name Dinatrium-2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat-dihydrat
Formelmasse 372.24 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.01 mol/l (± 0.00004, 20 °C)
Physikalische Form Flüssig