Learn More
Epredia™ Edge-Rite™ Einweg-Mikrotomklingen
Epredia™ Edge-Rite™ Einweg-Mikrotomklingen bieten Ihnen von Klinge zu Klinge und von Probe zu Probe gleichbleibende Qualität.
145.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Mikrotom-Einwegklinge |
---|---|
Material | Chirurgischer Stahl |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Profil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Profil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12688066
|
Epredia™
|
Hoch | |||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Edge-Rite™ Einweg-Mikrotomklingen bieten Ihnen von Klinge zu Klinge und von Probe zu Probe gleichbleibende Qualität.
- CR Stahl
- Für eine verlängerte Lebensdauer und optimale Schnittqualität sind die Klingen mit hohem und niedrigem Profil speziell beschichtet
Klingen mit niedrigem Profil:
- Die Klingen sind um 20 % dicker als herkömmliche Klingen, um die Stabilität der Messerkanten zu erhöhen, was eine ausgezeichnete Bänderung ermöglicht und die Verwendung in Kryostaten erleichtert
- Mehr Schnitte pro Klinge möglich durch 5 % längere Klingen
- Die Klingen passen in jede flache Klingenhalterung
Spezifikation
Mikrotom-Einwegklinge | |
Chirurgischer Stahl | |
Ja |