Learn More
Ansell EDGE™ 48-125 Polyurethane Coated Polyester Gloves
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- EN level 4 of abrasion resistance
- Tear resistance
- Good grip for improved productivity
- Shows dirt contamination quickly
- Seamless structure to ensure comfort and encourage safety
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Category ll; REACH Compliant |
Bauweise | Nahtloser Strick |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Weiß |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Hand | Spezifisch |
Material | Polyester |
Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
Größe | 11 |