missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell EDGE™ 14-662 Certified PVC-Coated Chemical Resistant Gloves - Safety Cuff
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
- Schützt Arbeiter, die Öl, Fett, Säure, Laugen und Alkoholen ausgesetzt sind.
- Die raue Oberfläche schützt vor Abschürfungen und verbessert gleichzeitig die Griffigkeit, selbst bei nassen und öligen Bedingungen.
- Flexibilität und Komfort führen zu weniger Ermüdung der Hände und einer besseren Arbeitseffizienz.
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 407:2004, EN 420:2003 und A1:2009, REACH-konform |
Farbe | Blau |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
Material | PVC |
Größe | 10 |
Norm EN 388 | 3121A |
EN ISO 374-1 | Typ C |
EN ISO 374-5 | Ja |
Art der Handschuhstulpe | Sicherheit |
Serie | 14-662 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'