Learn More
Tango™ EDG3-bla U2OS-Zellen
Tango™ EDG3-bla U2OS-Zellen enthalten das humane Endotheliale Differenzierungsgen3.
Marke: Tango™ K1848
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Zugangsnummer: NM_005226.2
- Zytoplasmatischer Schwanz: TNativer Schwanz
- Bevölkerungsstatus: Pool aus stabilen Zellen
- Tango™ EDG3-blaU2OS-Zellen enthalten das humane Endothelzelldifferenzierungsgen 3 (EDG3), das er mit einer TEV-Protease-Stelle verbunden ist, und einen Gal4-VP16-Transkriptionsfaktor, der stabil in die Tango™ GPCR-bla U2OS-Parentalzelllinie integriert ist. Diese parentale Zelllinie exprimiert stabil ein Beta-Arrestin/TEV-Protease-Fusionsprotein und das Beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle eines UAS-Response-Elements. Die Tango™ EDG3-bla-U2OS-Zellen wurden funktionell für Z’-Faktor- und EC50-Konzentrationen von S1P validiert. Darüber hinaus wurden Tango™ EDG3-bla U2-OS-Zellen auf Assayleistung unter variablen Bedingungen getestet.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
GPCRs | |
Teilende Zellen |
Fluoreszent | |
8 x 106 Zellen |