Learn More
Edetate Disodium U.S.P., Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
POLYSTORMOR
Poly
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Edetate Disodium |
Imballaggio | POLYSTORMOR |
Quantità | 500 g |
IUPAC Name | disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate |
Peso formulazione | 372.24 |
Grado | USP |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Edetate Disodium U.S.P., Macron Fine Chemicals™ >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto