Learn More
Invitrogen™ EDAC, 1-Ethyl-3-(3-Dimethylaminopropyl)carbodiimid, Hydrochlorid
EDAC ist ein wasserlösliches Carbodiimid, mit dem biologische Substanzen, die Carboxylat-Säuren und primäre Amine enthalten, vernetzt werden können.
Marke: Invitrogen™ E2247
Additional Details : Gewicht : 0.00454kg
Beschreibung
Protokolle zur Vernetzung von Molekülen mit diesem Reagenz finden sich in Bioconjugate Techniques von G.T. Hermanson (B-7884).Spezifikation
191.7 | |
Fest |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.