Learn More
Socorex™ Ecostep Spritzen
Marke:  Socorex™ 316.050.9
Artikelnummer. 15500754
  • 158.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Einwegspritzen aus PE/PP sind schnell und einfach einschiebbar. Drei Grössen von Spritzen decken den gesamten Volumenbereich von 10 bis 5000μl. Die identische Farbkodierung der Spritzen und Einstellknöpfe verhindert allfällige Fehleinstellungen. Ecostep™ Spritzen sind unsteril oder steril, einzeln verpackt, lieferbar.
Volumen: 50 - 500μl
Farbe: Blau
Steril: Ja
Spezifikation
Spezifikation
50 bis 500 μl
Steril
Polypropylen
Ungefiltert
<±0.8 bis <±0.5 %