Learn More
Fisherbrand™ Economy Stoppuhr
Eine universelle Stoppuhr mit verschiedenen Funktionen für den allgemeinen Gebrauch.
Marke: Fisherbrand™ 8136
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 10 mm-Display
- 24 Stundengenauigkeit von 0.001& Prozent; und Auflösung von 0.01
- Mit Kalender und Alarm
- Mit Kabel
- 60 x 17 x 80 mm
- Mit NIST-Zertifikat
- Split-Zeit-Messung
Spezifikation
Jumbo-Stoppuhr mit großen Ziffern und Trageband | |
Schwarz | |
10 mm | |
Je 1 |
Digital | |
60 x 17 x 80 mm | |
Kabel | |
NIST |