Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenschaufeln
Ein kostengünstiges und präzises Maß für trockene oder flüssige Probenahme
Marke: Bel-Art™ F36933-0023
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Kapazität ist auf jeder Schaufel angegeben; Ebnung der Probe an der flachen Oberkante gewährleistet eine wiederholbare und konsistente Volumenmessung
- Die flache Bodenform und das geringe Gewicht ermöglichen die Verwendung als Wägeschiffchen
- Diese einteiligen Schaufeln bestehen aus strapazierfähigem, weißem, schlagfestem Polystyrol
Spezifikation
Schaufel | |
Flach | |
125 ml | |
Unsteril | |
Weiß | |
Präzise Messungen für trockene oder flüssige Messungen | |
15.9 x 5.6 x 3.2 cm (6¼ x 2³⁄₁₆ x 1¼ Zoll) | |
1/14 in. | |
3.2 cm | |
4¹³⁄₁₆ Zoll | |
15.9 cm | |
3.7 cm | |
2³⁄₁₆ Zoll | |
5.6 cm |
Schlagfestes Polystyrol (FDA-Gütegrad) | |
4 oz. | |
Ja | |
Einteilig | |
FDA | |
12 | |
1/14 in. | |
3.2 cm | |
6/14 in. | |
1⅝ Zoll | |
12.2 cm | |
2³⁄₁₆ Zoll | |
5.6 cm |