Learn More
Ecolite(+) LC Fluid, MP Biomedicals
Flüssige Szintillations-Cocktails; Ecolite(+); MP Biomedical; biologisch abbaubar
769.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flüssige Szintillations-Cocktails
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15752252
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0188247504
4 x 1 gal.
769.00 CHF
15.14 Liter
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Flüssige Szintillations-Cocktails
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • ecolite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phenylxylylethane, nonylphenol