Learn More
Sharpsguard™ Eco Waste Container with Needle Remover
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
The new Sharpsguard™ eco containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
Marke: Sharpsguard™ DD442NRYLR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco 0.5 mit Nadelentferner ist ideal für Mitarbeiter im kommunalen Gesundheitswesen und kann einfach in einer Tasche oder im Handschuhfach transportiert werden.
- Dieser Behälter wird bereits mit dem montierten Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
- Während des Gebrauchs sollten Behälter sicher auf der Grundplatte 0.5 aus unserem POUDS™-Sortiment positioniert werden.
- Abgesehen von einem Farbunterschied und einem zusätzlichen „R“ am Ende des Produktcodes gibt es keinen Unterschied zu dem sicheren und anwenderfreundlichen Sortiment, das Sie kennen und dem Sie vertrauen.
- Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spezifikation
0,4 l | |
79 x 45 x 206 mm | |
Je 1 | |
Nadelentferner |
Gelb | |
26 x 30 mm | |
88 g |