Learn More
Notrax Eco Stance™ Robuste Anti-Ermüdungsmatte mit Sorbent
Matte gegen Ermüdung für den kombinierten Einsatz mit einem Sorbens. Ergonomisches Design dank einer 12,7 mm dicken Arbeitsplattform mit Halbkugelmuster und Luftkammern auf der Unterseite, die für eine Dämpfung und einen Anti-Ermüdungseffekt sorgen.
Marke:  Notrax 585S0035BL
Artikelnummer. 17732238
  • 253.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Matte gegen Ermüdung für den kombinierten Einsatz mit einem Sorbens
  • Die Rampen an den vier Seiten sind erhöht, sodass sich um die Matte eine Art Auffangtablett bildet
  • Die raue Noppenoberfläche verhindert ein Verrutschen des Sorbents
  • Die Zusammensetzung aus hochwertigem Nitrilkautschuk ist beständig gegen die meisten Industrieöle und bietet eine lange Lebensdauer
  • Kein Verrutschen
  • Frei von Silikonen, daher sicher zur Lackierung von Fahrzeugen
  • Ergonomisches Design dank einer 12,7 mm
  • dicken Arbeitsplattform mit Halbkugelmuster und Luftkammern auf der Unterseite, die für eine Dämpfung und einen Anti-Ermüdungseffekt sorgen
  • Zusammensetzung aus Nitrilkautschuk, beständig gegen die meisten Industrieöle
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
157 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
5,2 ft.
Nitril-Kautschuk
87 cm