Learn More
Kolmi Hopen™ Eco Isolation Gowns with Back Laces
Artikelnummer. 17790159
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Himmelblau
Weiß
These isolation gowns are complete with elasticated wrists and easy tie closures for busy healthcare workers.
  • Leicht und atmungsaktiv
  • Ohne Kragen mit elastischen Bündchen
  • Rückenverschluss mit Schnürbändern an Bund und Kragen
  • Von Mitarbeitern im Gesundheitswesen und Besuchern über der Kleidung zu tragen
  • Schützt Patienten vor dem Risiko einer externen Infektion
Spezifikation
Größe Universal
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zahnmedizinisch, medizinisch
Geschlecht Unisex
Anzahl Taschen Keine
Produkttyp Isolation Gown
Material Polypropylen
Farbe Gelb
Verschlusstyp Rückenbänder
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Gewicht (metrisch) 17 g/m2
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl pro Packung 10 Packungen