Learn More
Sharpsguard™ ECO Cyto 11,5 Abfallbehälter
Die neuen Sharpsguard™ eco-Zytobehälter aus mindestens 40 % recyceltem Kunststoff werden zur Entsorgung von scharfen Gegenständen verwendet, die mit zytotoxischen oder zytostatischen Arzneimitteln kontaminiert wurden.
Marke: Sharpsguard™ DD610R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco cyto 11.5 ist ein Mehrzweckbehälter für zytotoxische und zytostatische Abfälle mit einem robusten Eimergriff für einfachen Transport. Eine breitere Öffnung ermöglicht das einfache Einbringen größerer Objekte.
- Für diesen Behälter sind Sockel und Deckel separat erhältlich und beinhalten ein Saugkissen. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
- Er ist so konzipiert, dass er sicher in unsere mobilen POUDS-Halter™ und die Klemmenreihe passt.
- Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-08, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-07, 18-02-08.
ECO Cyto, Abfallbehälter, zytotoxisch, zytostatisch, Sharpsguard
Spezifikation
9,27 l | |
275 mm | |
249 mm | |
622 g |
Violett | |
Gelb | |
Je 1 |