Learn More
Sharpsguard™ Eco 5 Waste Container
GREENER_CHOICE
The new Sharpsguard™ eco 5 containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
Marke:  Sharpsguard™ DD471YLR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17754844
  • 17.30 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sharpsguard™ eco 5 ist ein idealer Allzweck-Sammelbehälter für scharfe Gegenstände, der maximale Kapazität bei minimalem Platzbedarf bietet.
  • Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
  • Er wurde entwickelt, um sicher auf die Halterungen unserer POUDS™-Reihe zu passen.
  • Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Spezifikation
Spezifikation
3,98 l
Gelb
338 g
176 mm
285 mm