Learn More
BTX™ ECM™ 830 Hochdurchsatzelektroporationssystem, 96 Wells mit HT-100
BTX ECM™ 830 Square Wave Electroporator ist ideal für die Transfektion von Säugetierzellen und -geweben
Marke:  BTX™ 450665
Artikelnummer. 15898451
  • 17045.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Merkmale:
  • Breite und genaue Einstellungen für Spannung, Impulslänge und Impulsintervall
  • Voreingestellte Protokolle für gängige Säugetierzellen- und Gewebetypen
  • Unbegrenzte Möglichkeit zum Hinzufügen und Ändern benutzerdefinierter Protokolle
  • Datenprotokolle der abgegebenen Impulse und der Probenresistenz für QK und Fehlersuche
  • Einfach zu bedienende 7 Zoll große Touchscreen-Benutzeroberfläche
  • Mehrfach-Impuls-Funktionen für bis zu 99 sequenzielle Impulse pro Probe
  • Erhältlich als System mit hohem Durchsatz für bis zu 96 Proben auf einmal
Certifications
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Serviceleistungen
2 Jahr
Spezifikation
Spezifikation
Transfektion von Säugetierzellen und -geweben; Transformation einiger Bakterien und Mikroorganismen
50/60 Hz
Elektroporator
Von 505 bis 3000 V (in 5 V-Schritten)
Farb-Touchscreen
13 in.
8,5 in.
21,6 cm
40 bis 104 °F
10 bis 999 ms
Max. 80 % bei Betrieb bei 25 °C
16 lb.
11,25 in.
100 bis 240 V AC
85 μF
Bananenkabel
Touchscreen-Display, Fußschalter
Ja
Küvetten-Sicherheitshaube, Küvetten-Sicherheitsständer, HT-100 Elektroporationsplatten-Handler mit hohem Durchsatz, HT-200 automatischer Elektroporationsplatten-Handler, BTX In-vivo-Spezialelektroden
BTX-Elektroporation
5 bis 3000 V
Von 5 bis 500 V (in 1 V-Schritten)
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
33 cm
Positiv und Negativ
Generator, 96-Well-Platten mit Versiegelungen, HT-100 Handler und Adapter
1 bis 99 Impulse/Probe
4 bis 40 °C
35 W (Leerlauf), 350 W (pulsierend)
7,3 kg
28,6 cm
Unsteril
3775 μF
< 7 Sekunden (LV), < 4 s (HV)
Rechteckwelle
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für diagnostische, präklinische oder klinische Verfahren geeignet.