Learn More
BTX™ ECM™ 830 Elektrodenadaptersatz Banane-auf-Standardanschluss
Zur Verwendung mit ECM™ 830
Marke: BTX™ 450090
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zum Anschließen an Elektroporationsgeneratoren.
Spezifikation
Für den Anschluss eines Elektrofusions-/Elektroporationssystems an die Elektroden und Kammern, die für eine bestimmte Anwendung verwendet werden sollen | |
BTX-Elektroporation | |
Elektrodenadaptersatz Banane-auf-Pinspitze | |
10 ft. | |
Unsteril | |
Digitaler Anwender |
Adapter zum Anschluss von Bananenkabel an Stiftspitzen-Elektroden | |
Elektroporationszubehör | |
LCD | |
3,1 m | |
Banane-auf-Standardanschluss | |
AC-Sinuswelle, DC-Rechteckwelle |